(R)-(+)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (R)-3-Chloro-1-phenylpropan-1-ol
432040010 432040050
ACRO432040010EA 50.5 EUR InStock
ACRO432040010 ACRO432040050
(R)-(+)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol 97%
(R)-(+)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol
Formule: C₉H₁₁ClO
MW: 170,64 g/mol
Point de fusion: 59.5…59.8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075128
Numéro CAS: 100306-33-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 61 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +23° to +29° (20 °C, 589 nm) (c=1 in Chloroform)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité