(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
432050010 432050050
ACRO432050010EA 65.7 EUR InStock
ACRO432050010 ACRO432050050
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine 99%
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
Point de fusion: 44.4…46.6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683205
Numéro CAS: 163765-44-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 47 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +14° to +18° (20 °C, 589 nm) (c=1, chloroform)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité