Chlorure de tétrabutylammonium hydraté 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
432060050 432060250 432061000
432060050.EA 25.5 EUR InStock
432060050. 432060250. 432061000.
Chlorure de tétrabutylammonium hydraté 96%
Chlorure de tétrabutylammonium hydraté
Formule: C₁₆H₃₆ClN·xH₂O
Point de fusion: 37…39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011635
Numéro CAS: 37451-68-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥95.0 % (On dried substance)
Water ≤10.0 % (K.F.)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité