n-Tétratriacontane 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO432070010EA 112 EUR InStock
ACRO432070010
n-Tétratriacontane 98%
n-Tétratriacontane
Formule: H₃C(CH₂)₃₂CH₃
MW: 478,93 g/mol
Point de fusion: 73,9…74.9 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009412
Numéro CAS: 14167-59-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 76 °C
Elemental Analysis 83.14 to 87.40 % C
Elemental Analysis 14.36 to 15.10 % H
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité