3-(Triméthylsilyl)propionate de sodium-D4 (98% D)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO432120010EA 163 EUR InStock
ACRO432120010
3-(Triméthylsilyl)propionate de sodium-D4 (98% D)
3-(Triméthylsilyl)propionate de sodium-D4
Formule: C₆H₉D₄NaO₂Si
MW: 172,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002762
Numéro CAS: 24493-21-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
D-Enrichment ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité