L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acide trifluoroacétique 99+% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: TFA
432291000 432295000
ACRO432291000EA 452 EUR InStock
ACRO432291000 ACRO432295000
Acide trifluoroacétique 99+% pour HPLC
Acide trifluoroacétique
Formule: C₂HF₃O₂
MW: 114.02 g/mol
Point d'ébullition: 72 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1.535 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004169
Numéro CAS: 76-05-1
ONU: 2699
ADR: 8 I
Merck Index: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
UV at 320 nm A: ≤0.03
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤5 ppm
Titration with NaOH ≥99.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité