Dichlorodiisopropylsilane 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
432360050 432360250
ACRO432360050EA 68 EUR InStock
ACRO432360050 ACRO432360250
Dichlorodiisopropylsilane 97%
Dichlorodiisopropylsilane
Formule: C₆H₁₄Cl₂Si
Point d'ébullition: 168…170 °C (760 mmHg)
Densité: 1.026 g/cm³
Point d'éclair: 43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054895
Numéro CAS: 7751-38-4
ONU: 2986
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité