5-Fluoropyridine-2-ol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
432580050 432580250
ACRO432580050EA 125 EUR InStock
ACRO432580050 ACRO432580250
5-Fluoropyridine-2-ol 97%
5-Fluoropyridine-2-ol
Formule: C₅H₄FNO
MW: 113,09 g/mol
Point de fusion: 152…153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03092918
Numéro CAS: 51173-05-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 155 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité