2-Methyl-4-(4-morpholinyl)aniline 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
432460010 432460050
ACRO432460010EA 142 EUR InStock
ACRO432460010 ACRO432460050
2-Methyl-4-(4-morpholinyl)aniline 97%
2-Methyl-4-(4-morpholinyl)aniline
Formule: C₁₁H₁₆N₂O
Point de fusion: 91…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10686817
Numéro CAS: 581-00-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 93 °C
HPLC ≥96.0 %
Clarity of solution Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité