Thiopicolinamide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO432470050EA 34.5 EUR InStock
ACRO432470050 ACRO432470250
Thiopicolinamide 97%
Thiopicolinamide
Formule: C₆H₆N₂S
MW: 138,19 g/mol
Point de fusion: 137…139 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00087576
Numéro CAS: 5346-38-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 140 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité