Ethyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: H-Acpc-OEt.HCl, H-Acpc-OEt·HCl
432510050 432510250
ACRO432510050EA 94.7 EUR InStock
ACRO432510050 ACRO432510250
Ethyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride 98%
Ethyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
Formule: C₆H₁₁NO₂·HCl
MW: 165,6 g/mol
Point de fusion: 113…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190747
Numéro CAS: 42303-42-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 118 °C
Elemental Analysis 8.24 to 8.66 % N
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité