3-Aminopicolinic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Amino-2-pyridinecarboxylic acid, 3-Aminopyridine-2-carboxylic acid, 2-Pyridinecarboxylic acid, 3-amino-
432520050 432520250
ACRO432520050EA 121 EUR InStock
ACRO432520050 ACRO432520250
3-Aminopicolinic acid 97%
3-Aminopicolinic acid
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,126 g/mol
Point de fusion: 200…201 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00090153
Numéro CAS: 1462-86-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité