Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-tert-Butylphenylmagnesium bromide 2 M dans le diéthyl éther, AcroSeal®

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

432861000.EA 297 EUR InStock
432861000.
4-tert-Butylphenylmagnesium bromide 2 M dans le diéthyl éther, AcroSeal®
4-tert-Butylphenylmagnesium bromide


Formule: C₁₀H₁₃BrMg
MW: 237,42 g/mol
Densité: 1,065 g/cm³
Point d'éclair: –22 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013244
Numéro CAS: 63488-10-8
ONU: 2924
ADR: 3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange to brown Solution
Titration Grignard 1.50 to 2.10 M
HPLC ≥98.0 %
Titration with NaOH ≥98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité