4-Ethynylbenzaldehyde 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: p-Ethynylbenzaldehyde, 4-ethynyl-benzaldehyde, Benzaldehyde,4-ethynyl-
432940010 432940050
ACRO432940010EA 155 EUR InStock
ACRO432940010 ACRO432940050
4-Ethynylbenzaldehyde 95%
4-Ethynylbenzaldehyde
Formule: C₉H₆O
MW: 130,146 g/mol
Point de fusion: 89…94.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664348
Numéro CAS: 63697-96-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.5 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité