Azetidin-2-one 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Azetidinone
432960010 432960050
ACRO432960010EA 136 EUR InStock
ACRO432960010 ACRO432960050
Azetidin-2-one 98%
Azetidin-2-one
Formule: C₃H₅NO
MW: 71,08 g/mol
Point d'ébullition: 106 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 72.5…76.5 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013328
Numéro CAS: 930-21-2
ONU: 3263
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 77 °C
GC ≥97.5 %
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.2 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité