1H-Tétrazole 3 - 4% (p/p) dans l'acétonitrile, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
432990010 432991000
432990010.EA 771 EUR InStock
432990010. 432991000.
1H-Tétrazole 3 - 4% (p/p) dans l'acétonitrile, AcroSeal®
1H-Tétrazole
Formule: CH₂N₄
Point d'ébullition: 77 °C
Densité: 0.8 g/cm³
Point d'éclair: 5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005247
Numéro CAS: 288-94-8
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Water ≤0.3 %
Strength 3.0 to 4.0 % (wt)
Titration with HClO4 31.0 to 35.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité