Hexan-1-ol, anhydre 99%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
433860010 433861000
433860010.EA 319 EUR InStock
433860010. 433861000.
Hexan-1-ol, anhydre 99%, AcroSeal®
1-Hexanol
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
Point d'ébullition: 156…157 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –52 °C
Densité: 0.8136 g/cm³
Point d'éclair: 59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002982
Numéro CAS: 111-27-3
ONU: 2282
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a0793e56caf8b4e459c31d9f36b2eec3d50a4e4&vid=5117270d1d57dd4b9cca9ee3d787375106cc1216&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.002 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité