Ethyltriméthoxysilane 97%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
433080010 433081000
433080010.EA 351 EUR InStock
433080010. 433081000.
Ethyltriméthoxysilane 97%, AcroSeal®
Ethyltriméthoxysilane
Formule: C₅H₁₄O₃Si
Point d'ébullition: 123…124 °C (1013 hPa)
Densité: 0.94 g/cm³
Point d'éclair: 27 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051541
Numéro CAS: 5314-55-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité