tert-Butylchlorodiméthylsilane 50% (p/p) dans le toluène, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Chloro-tert-butyldiméthylsilanetert-Butyldiméthylchlorosilane
433111000.EA 97.7 EUR InStock
433111000.
tert-Butylchlorodiméthylsilane 50% (p/p) dans le toluène, AcroSeal®
tert-Butylchlorodiméthylsilane
Formule: C₆H₁₅ClSi
MW: 150,72 g/mol
Point d'ébullition: 110…126 °C (760 mmHg)
Densité: 0,866 g/cm³
Point d'éclair: 4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000501
Numéro CAS: 18162-48-6
ONU: 2920
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Assay 48 to 52 %
Melting point 118 to 122 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité