3-Chlorophenyl acetylene 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Chloro-3-ethynylbenzene, 3-Chlorophenylacetylene, (3-Chlorophenyl)acetylene
433130010 433130050
ACRO433130010EA 53 EUR InStock
ACRO433130010 ACRO433130050
3-Chlorophenyl acetylene 97%
3-Chlorophenyl acetylene
Formule: C₈H₅Cl
MW: 136,578 g/mol
Point d'ébullition: 178…179 °C (760 mmHg)
Point d'éclair: 63 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03839984
Numéro CAS: 766-83-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité