7-Amino-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 7-Amino-alpha-tetralone, 7-Amino-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
433260010 433260050
ACRO433260010EA 88.1 EUR InStock
ACRO433260010 ACRO433260050
7-Amino-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one 97%
7-Amino-1-tetralone
Formule: C₁₀H₁₁NO
MW: 161,2 g/mol
Point de fusion: 138…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07369817
Numéro CAS: 22009-40-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 135 to 140 °C
GC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité