3-Amino-6-(morpholin-4-yl)pyridazine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
433270010 433270050
ACRO433270010EA 155 EUR InStock
ACRO433270010 ACRO433270050
3-Amino-6-(morpholin-4-yl)pyridazine 97%
3-Amino-6-(morpholin-4-yl)pyridazine
Formule: C₈H₁₂N₄O
Point de fusion: 181…183 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09743734
Numéro CAS: 66346-91-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité