(2E)-3-(Diméthylamino)acrylaldéhyde 90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-(Dimethylamino)acrylaldehyde, 3-(Dimethylamino)propenal, 3-(Dimethylamino)-2-propenal
433320050 433320250
ACRO433320050EA 59 EUR InStock
ACRO433320050 ACRO433320250
(2E)-3-(Diméthylamino)acrylaldéhyde 90%
(2E)-3-(Diméthylamino)acrylaldéhyde
Formule: C₅H₉NO
MW: 99,13 g/mol
Point d'ébullition: 270…273 °C (760 mmHg)
Densité: 0.77 g/cm³
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006999
Numéro CAS: 927-63-9
ONU: 3267
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
Water ≤0.5 %
UV at 310 nm A: ≤0.01
Relative density (20/20°C) 0.785 to 0.789
Specific gravity (25°C) 0.783 to 0.787
Identification D Passes test
Non-volatile matter ≤20 ppm
Related substances ≤0.3 %
Acidity/alkalinity Passes test
Benzene ≤2 ppm
Peroxides Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité