Imidazole-2-thiol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
433360010 433360050
ACRO433360010EA 51.2 EUR InStock
ACRO433360010 ACRO433360050
Imidazole-2-thiol 98%
Imidazole-2-thiol
Formule: C₃H₄N₂S
Point de fusion: 228…231 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005188
Numéro CAS: 872-35-5
ONU: 3335
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to tan Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité