2,3-Dibromopropanoyle chlorure 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
433410050 433410250
ACRO433410050EA 102 EUR InStock
ACRO433410050 ACRO433410250
2,3-Dibromopropanoyle chlorure 97%
2,3-Dibromopropanoyle chlorure
Formule: C₃H₃Br₂ClO
MW: 250,31 g/mol
Densité: 2.14 g/cm³
Point d'éclair: 66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000712
Numéro CAS: 18791-02-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité