3-Thienylmagnesium iodide 0.3 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
433650500.EA 237 EUR InStock
433650500.
3-Thienylmagnesium iodide 0.3 M dans le THF, AcroSeal®
3-Thienylmagnesium iodide
Formule: C₄H₃IMgS
MW: 234,337 g/mol
Point d'ébullition: 65 °C (760 mmHg)
Densité: 0,904 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427252
Numéro CAS: 172035-86-8
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Solution
Titration Grignard 0.20 to 0.40 M
Water ≤0.005 %
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité