Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Methylbenzylmagnesium chloride 0.5 M dans le THF, AcroSeal®

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

433700500.EA 204 EUR InStock
433700500.
4-Methylbenzylmagnesium chloride 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
4-Methylbenzylmagnesium chloride


Formule: C₈H₉ClMg
MW: 164,915 g/mol
Point d'ébullition: 65 °C (760 mmHg)
Densité: 0,918 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319893
Numéro CAS: 29875-07-8
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to green to brown Solution
Titration Grignard 0.45 to 0.55 M
Melting point 93 to 99 °C
GC ≥94 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité