4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
433780010 433782500
ACRO433780010EA 315 EUR InStock
ACRO433780010 ACRO433782500
4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline 97%
4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline
Formule: C₁₄H₁₂N₂O₂
MW: 240,2573 g/mol
Point de fusion: 212…214 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00233883
Numéro CAS: 92149-07-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité