Ethylbenzène, anhydre 99.8%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Phenylethane
433800010 433801000
433800010.EA 181 EUR InStock
433800010. 433801000.
Ethylbenzène, anhydre 99.8%, AcroSeal®
Ethylbenzène
Formule: C₈H₁₀
MW: 106,17 g/mol
Point d'ébullition: 136 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.86 g/cm³
Point d'éclair: 22 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011647
Numéro CAS: 100-41-4
ONU: 1175
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c67d12bb66494ff09657a029fa1e68b09af34358&vid=3e5678dd6a0342c5ec35b93e48587e8125977cf7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.75 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité