Acide (4-nitrophényl)métaborique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Dihydroxy-4-nitrophénylborane
ACRO433890010EA 66.7 EUR InStock
ACRO433890010 ACRO433890050
Acide (4-nitrophényl)métaborique 97%
Acide (4-nitrophényl)métaborique
Formule: C₆H₆BNO₄
MW: 166,93 g/mol
Point de fusion: 270…271 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00161360
Numéro CAS: 24067-17-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité