2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methoxycarbonylphenylboronic acid, 2-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
433910010 433910050
ACRO433910010EA 39.3 EUR InStock
ACRO433910010 ACRO433910050
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₉BO₄
MW: 179,97 g/mol
Point de fusion: 101.1…101.4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179452
Numéro CAS: 374538-03-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité