3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromopropylboronic acid pinacol ester, 2-(3-Bromopropyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
433930010 433930050
ACRO433930010EA 51.7 EUR InStock
ACRO433930010 ACRO433930050
3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester 97%
3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester
Formule: C₉H₁₈BBrO₂
MW: 248,96 g/mol
Point d'ébullition: 61…64 °C (.4 mmHg)
Densité: 1.177 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10567053
Numéro CAS: 124215-44-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité