Guanidium thiocyanate 99+% pour la biologie moléculaire
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Guanidinium thiocyanateGuanidinium sulfocyanureGuanidine thiocyanate
ACRO433941000EA 85.7 EUR InStock
ACRO433941000
Guanidium thiocyanate 99+% pour la biologie moléculaire
Thiocyanate de guanidinium
Formule: CH₅N₃·CHNS
MW: 118,16 g/mol
Point de fusion: 118…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013027
Numéro CAS: 593-84-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 122 °C
Titration Argentometric 99.0 to 101.0 %
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.05 %
Solubility (3 M in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.4
UV at 300 nm A: ≤0.05
UV (3 M in water)
pH 5.0 to 7.0 (1 M in water)
Dnase,Rnase,Protease activity None detected
Copper (Cu) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Lead (Pb) ≤1 ppm
Zinc (Zn) ≤2 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité