n-Pentane 95%, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
434030050 434030250
ACRO434030050EA 145 EUR InStock
ACRO434030050 ACRO434030250
n-Pentane 95%, grade Technique
n-Pentane
Formule: H₃C(CH₂)₃CH₃
Point d'ébullition: 36 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –130 °C
Densité: 0.626 g/cm³
Point d'éclair: –49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009498
Numéro CAS: 109-66-0
ONU: 1265
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3570 to 1.3590 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
UV at 400 nm A: ≤0.009
Residue after evaporation ≤0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité