(R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO434070010EA 115 EUR InStock
ACRO434070010
(R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran 98%
(R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Formule: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Point d'ébullition: 181 °C
Point d'éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067101
Numéro CAS: 86087-24-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -15.0° to -21.0° (20°C, 589 nm) (c=2.4, methanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité