(S)-2-((Diphenylphosphino)methyl)pyrrolidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO434102500EA 101 EUR InStock
ACRO434102500
(S)-2-((Diphenylphosphino)methyl)pyrrolidine 97%
(S)-2-((Diphenylphosphino)methyl)pyrrolidine
Formule: C₁₇H₂₀NP
MW: 269,328 g/mol
Densité: 1,04 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16621443
Numéro CAS: 60261-46-3
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow to tan Liquid
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité