Acide trifluoroacétique 99+% pour la spectroscopie
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: TFA
ACRO434161000EA 168 EUR InStock
ACRO434161000
Acide trifluoroacétique 99+% pour la spectroscopie
Acide trifluoroacétique
Formule: C₂HF₃O₂
MW: 114,02 g/mol
Point d'ébullition: 72 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1,535 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004169
Numéro CAS: 76-05-1
ONU: 2699
ADR: 8,I
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/92/728392.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 %
UV at 320 nm A: ≤0.03
UV at 300 nm A: ≤0.03
UV at 290 nm A: ≤0.04
UV at 280 nm A: ≤0.05
UV at 270 nm A: ≤0.10
UV at 260 nm A: ≤1.0
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Titration with NaOH ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité