9-Fluorenylmethyl carbamate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Carbamic Acid 9-Fluorenylmethyl Ester, Fmoc-NH2, (9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carboxamide
434170010 434170050
ACRO434170010EA 59.8 EUR InStock
ACRO434170010 ACRO434170050
9-Fluorenylmethyl carbamate 99%
9-Fluorenylmethyl carbamate
Formule: C₁₅H₁₃NO₂
MW: 239,27 g/mol
Point de fusion: 204…207 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00237376
Numéro CAS: 84418-43-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité