Potassium nitrate 99%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
434430010 434430025 434430100
ACRO434430010EA 47.3 EUR InStock
ACRO434430010 ACRO434430025 ACRO434430100
Potassium nitrate 99%, très pur
Potassium nitrate
Formule: KNO₃
Point d'ébullition: 400 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 334 °C
Densité: 2,109 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011409
Numéro CAS: 7757-79-1
ONU: 1486
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder, crystals and chunks
Titration after Ion exchange 99.0 to 100.5 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.1 % (in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité