4-(Méthylamino)phénol sulfate 99.0-101.5% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Sulfate de bis(4-hydroxy-N-méthylanilinium)Metolbis(4-hydroxy-N-méthylanilinium) sufate
ACRO434441000EA 66.7 EUR InStock
ACRO434441000 ACRO434445000
4-(Méthylamino)phénol sulfate 99.0-101.5% ACS
4-(Méthylamino)phénol sulfate
Formule: C₁₄H₂₀N₂O₆S
MW: 344,39 g/mol
Point de fusion: 260 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013140
Numéro CAS: 55-55-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder (Discolors in air)
Residue after ignition ≤0.1 %
Titration 99.0 to 101.5 %
Suitability (for determ. of phosphate) Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité