Methyl tetrahydro-4-oxo-2H-thiopyran-3-carboxylate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: methyl 4-oxotetrahydro-2H-thiopyran-3-carboxylate, methyl-4-oxotetrahydro-2H-thiopyran-3-carboxylate, Methyl 4-oxothiane-3-carboxylate
434290010 434290050
ACRO434290010EA 149 EUR InStock
ACRO434290010 ACRO434290050
Methyl tetrahydro-4-oxo-2H-thiopyran-3-carboxylate 95%
Methyl tetrahydro-4-oxo-2H-thiopyran-3-carboxylate
Formule: C₇H₁₀O₃S
MW: 174,214 g/mol
Point d'ébullition: 134 °C (10Torr)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00203485
Numéro CAS: 4160-61-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité