2-Bromo-3,3,3-trifluoropropène 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO434460050EA 72.8 EUR InStock
ACRO434460050 ACRO434460010
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropène 97%
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropène
Formule: C₃H₂BrF₃
MW: 174,95 g/mol
Point d'ébullition: 34 °C (760 mmHg)
Densité: 1,65 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077469
Numéro CAS: 1514-82-5
ADR: 3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3520 to 1.3570 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité