Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-(-)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

ACRO434490010EA 186 EUR InStock
ACRO434490010
(R)-(-)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid 97%
(R)-(-)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid


Formule: C₁₅H₁₃FO₂
MW: 244,260 g/mol
Point de fusion: 106…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00869714
Numéro CAS: 51543-40-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 110 °C
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -35° to -45° (20 °C, 589 nm) (c=1, chloroform)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité