L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
p-Toluenesulphinic acid sodium salt, anhydre 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Sodium 4-methylbenzenesulphinate, Sodium-p-toluenesulphinate, 4-Methylbenzenesulphinic acid sodium salt, Sodiumtoluene-4-sulphinate
434530250 434531000
ACRO434530250EA 42.8 EUR InStock
ACRO434530250 ACRO434531000
p-Toluenesulphinic acid sodium salt, anhydre 97%
p-Toluenesulphinic acid sodium salt
Formule: C₇H₇NaO₂S
MW: 178.19 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013136
Numéro CAS: 824-79-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3.00 %
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité