Dilithium tetrabromonickelate(II) 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Lithium tetrabromonickelate(II)
434541000 434548000
434541000.EA 45 EUR InStock
434541000. 434548000.
Dilithium tetrabromonickelate(II) 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
Dilithium tetrabromonickelate(II)
Formule: Br₄Li₂Ni
MW: 392,189 g/mol
Densité: 1.065 g/cm³
Point d'éclair: –18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192058
Numéro CAS: 13826-95-4
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue-green to brown Solution
Titration Argentometric 0.45 to 0.55 M
GC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité