n-Dodécane, anhydre 99%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
434590010 434591000
434590010.EA 581 EUR InStock
434590010. 434591000.
n-Dodécane, anhydre 99%, AcroSeal®
n-Dodécane
Formule: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
Point d'ébullition: 215…217 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –12 °C
Densité: 0.753 g/cm³
Point d'éclair: 71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008969
Numéro CAS: 112-40-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=616d3d75a63f52fbe2a8be1681d9233be6dc0928&vid=3268fe23453ad703df2782bd3c7ba6b939ba00cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité