1-Propenylmagnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
434671000 434678000
434671000.EA 161 EUR InStock
434671000. 434678000.
1-Propenylmagnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
1-Propenylmagnesium bromide
Formule: C₃H₅BrMg
Point d'ébullition: 65 °C (760 mmHg)
Densité: 0.95 g/cm³
Point d'éclair: –20 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209610
Numéro CAS: 14092-04-7
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to orange to brown Solution
Titration Grignard 0.45 to 0.55 M
Melting point 138 to 142 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité