1-Chloro-2-ethynylbenzène 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
434750010 434750050
ACRO434750010EA 76.5 EUR InStock
ACRO434750010 ACRO434750050
1-Chloro-2-ethynylbenzène 98%
1-Chloro-2-ethynylbenzène
Formule: C₈H₅Cl
Point d'ébullition: 82 °C (16hPa)
Point d'éclair: 67 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00269951
Numéro CAS: 873-31-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC 97.5 %
Titration with HClO4 97.5 % (On dry substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité