4-Bromo-2-chloropyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
434800050 434800250
ACRO434800050EA 91 EUR InStock
ACRO434800050 ACRO434800250
4-Bromo-2-chloropyridine 97%
4-Bromo-2-chloropyridine
Formule: C₅H₃BrClN
Densité: 1.734 g/cm³
Point d'éclair: 104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840756
Numéro CAS: 73583-37-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to white to yellow to orange Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité