Acide 6-hydroxy-2-pyridinecarboxylique 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 6-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
434820050 434820250
ACRO434820050EA 53 EUR InStock
ACRO434820050 ACRO434820250
Acide 6-hydroxy-2-pyridinecarboxylique 95%
Acide 6-hydroxy-2-pyridinecarboxylique
Formule: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Point de fusion: 273…276 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192220
Numéro CAS: 19621-92-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité